Learn More
Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate-13C3, TRC
Artikelnummer. 30387275
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30387275 1 mg 1 Milligramm
30388304 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387275 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE6785021MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330195-40-8
Summenformel C613C3H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 185.15
Synonym 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Ethyl Ester-13C3, Protocatechuic Acid Ethyl Ester-13C3, Ethyl Protocatechuate-13C3, NSC 619681-13C3, NSC 86130-13C3
SMILES [13CH3][13CH2]O[13C](=O)c1ccc(O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate-13C3
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3/i1+1,2+1,9+1
Formelmasse 185.068