Learn More
Ethyl-3,4-Dihydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
The compound is a prolyl 4-hydroxylase inhibitor and can be used to protect the myocardium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Verbindung ist ein Prolyl 4-Hydroxylase-Inhibitor und kann zum Schutz des Myokardiums verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Ethanol.
Hinweise
Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
Die Verbindung ist ein Prolyl 4-Hydroxylase-Inhibitor und kann zum Schutz des Myokardiums verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Ethanol.
Hinweise
Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate |
Schmelzpunkt | 132°C to 135°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 2097435 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in ethanol. |
Formelmasse | 182.18 |
Reinheit (%) | 98% |