missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-Amino3-4,4,4 -Trifluorocrotonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026517
23.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
372-29-2
C6H8F3NO2
183.13
MFCD00068195
NXVKRKUGIINGHD-ONEGZZNKSA-N
10899311
Ethyl (E)-3-Amino-4,4,4-trifluorbut-2-enoat
CCOC(=O)C=C(C(F)(F)F)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
372-29-2
C6H8F3NO2
183.13
MFCD00068195
NXVKRKUGIINGHD-ONEGZZNKSA-N
10899311
Ethyl (E)-3-Amino-4,4,4-trifluorbut-2-enoat
CCOC(=O)C=C(C(F)(F)F)N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Schmelzpunkt 24°C to 26°C
Dichte 1.245
Siedepunkt 83°C to 85°C (15 mmHg)
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4229
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 4397839
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl 2z-3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonic acid ethyl ester, ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 3-amino-4,4,4-trifluoro-2-butenoate, ethyl z-3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl z-3-amino-4,4,4-trifluoro-but-2-enoate, hcvdpjfpdddldlbdlrfuulu@bh, ethyl3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Formelmasse 183.13
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'