Learn More
Ethyl-3-Aminobutanoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-Aminobutanoate |
| CAS | 5303-65-1 |
| Summenformel | C6H13NO2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 3-Aminobutanoic Acid Ethyl Ester, 3-Aminobutyric Acid Ethyl Ester, 3-Methyl-beta-alanine Ethyl Ester, Ethyl 3-aminobutyrate, Ethyl beta-aminobutyrate, NSC 77084, [2-(Ethoxycarbonyl)-1-methylethyl]amine, beta-Aminobutyric Acid Ethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5H,3-4,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(C)N |
| IUPAC-Name | ethyl-3-aminobutanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 131.17 |
| Formelmasse | 131.0946 |