Learn More
Ethyl-3-bromopyruvat, techn. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043397
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
70-23-5
C5H7BrO3
195.01
MFCD00000204
VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
ethyl bromopyruvate, ethyl 3-bromopyruvate, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo-, ethyl ester, bromopyruvic acid ethyl ester, ethyl bromo pyruvate, ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, pyruvic acid, bromo-, ethyl ester, .beta.-bromopyruvic acid ethyl ester, 3-bromo-2-oxo-propionic acid ethyl ester, beta-bromopyruvic acid ethyl ester
66144
Ethyl3-Brom-2-Oxopropanoat
CCOC(=O)C(=O)CBr
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
70-23-5
C5H7BrO3
195.01
MFCD00000204
VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
ethyl bromopyruvate, ethyl 3-bromopyruvate, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo-, ethyl ester, bromopyruvic acid ethyl ester, ethyl bromo pyruvate, ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, pyruvic acid, bromo-, ethyl ester, .beta.-bromopyruvic acid ethyl ester, 3-bromo-2-oxo-propionic acid ethyl ester, beta-bromopyruvic acid ethyl ester
66144
Ethyl3-Brom-2-Oxopropanoat
CCOC(=O)C(=O)CBr
Ethyl 3-bromopyruvate is employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-Bromopyruvat3 wird bei der Synthese von Thioxothiazolidinen aus primären Aminen und Kohlenstoffdisulfid eingesetzt.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-bromopyruvate
Dichte 1.555
Siedepunkt 98°C to 100°C (10 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.469
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1760158
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 195.02
Reinheit (%) 75%
Güte Eigenschaften