missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Ethyl3-Chlorpropionat, 98 %

Catalog Number p-7027277
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
623-71-2
C5H9ClO2
136.58
MFCD00000989
ZCLGVXACCAZJOX-UHFFFAOYSA-N
69341
Ethyl-3-chloropropanoat
CCOC(=O)CCCl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
623-71-2
C5H9ClO2
136.58
MFCD00000989
ZCLGVXACCAZJOX-UHFFFAOYSA-N
69341
Ethyl-3-chloropropanoat
CCOC(=O)CCCl
Anwendungen
Kann zur Herstellung von (1-Ethoxycyclopropyloxy)trimethylsilan durch Erhitzen verwendet werden.

Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-chloropropionate
Siedepunkt 162°C to 164°C
Flammpunkt 61°C (142°F)
Menge 25 g
Beilstein 385698
Synonym ethyl 3-chloropropionate, 3-chloropropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 3-chloro-, ethyl ester, ethyl beta-chloropropionate, propionic acid, 3-chloro-, ethyl ester, ethyl .beta.-chloropropionate, 3-chloropropionicacidethylester, 3-chloro-propanoicacidethylester, ethyl-3-chlorpropanoat, ethyl3-chloropropionate
Formelmasse 136.58
Reinheit (%) 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'