Learn More
Ethyl-3-Cyclopropyl-3-Oxopropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032336
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
24922-02-9
C8H12O3
156.18
MFCD00184570
LFSVADABIDBSBV-UHFFFAOYSA-N
3-cyclopropyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxo-propanoate, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropionate, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxo-propionate, ethyl beta-oxo-cyclopropane propionate, ksc205o7f, ethyl cyclopropylcarbonylacetate, carbethoxymethyl cyclopropyl ketone, ethyl ?-oxo-cyclopropanepropionate, ethyl3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
262979
ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
24922-02-9
C8H12O3
156.18
MFCD00184570
LFSVADABIDBSBV-UHFFFAOYSA-N
3-cyclopropyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxo-propanoate, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropionate, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxo-propionate, ethyl beta-oxo-cyclopropane propionate, ksc205o7f, ethyl cyclopropylcarbonylacetate, carbethoxymethyl cyclopropyl ketone, ethyl ?-oxo-cyclopropanepropionate, ethyl3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
262979
ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropionate
Siedepunkt 73°C (1 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 156.18
Reinheit (%) 97%