Learn More
Ethyl3-Ethoxyacrylat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053149
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
1001-26-9
C7H12O3
144.17
MFCD00009863
ITQFPVUDTFABDH-AATRIKPKSA-N
ethyl 3-ethoxyacrylate, e-ethyl 3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxy-2-propenoate, ethyl trans-3-ethoxyacrylate, ethyl .beta.-ethoxyacrylate, 3-ethoxyacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-3-ethoxyprop-2-enoate, e-3-ethoxy-acrylic acid ethyl ester, ethyl3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxypropenoate
5366269
Ethyl (E)-3-ethoxyprop-2-enoat
CCOC=CC(=O)OCC
1001-26-9
C7H12O3
144.17
MFCD00009863
ITQFPVUDTFABDH-AATRIKPKSA-N
ethyl 3-ethoxyacrylate, e-ethyl 3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxy-2-propenoate, ethyl trans-3-ethoxyacrylate, ethyl .beta.-ethoxyacrylate, 3-ethoxyacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-3-ethoxyprop-2-enoate, e-3-ethoxy-acrylic acid ethyl ester, ethyl3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxypropenoate
5366269
Ethyl (E)-3-ethoxyprop-2-enoat
CCOC=CC(=O)OCC
Used in the preparation of N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Herstellung von N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]Pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-Ethylacetamid verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-ethoxyacrylate
Farbe Farblos
Dichte 0.998 g/mL
Siedepunkt 195°C to 196°C
Flammpunkt 76°C (169°F)
Strukturformel CH3CH2OCH=CHCOOCH2CH3
Brechungsindex 1.4465
Menge 10 g
UN-Nummer UN3334
Beilstein 1721612
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig