Learn More
Ethyl3-Ethoxyacrylat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455428
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15455428 10 g 10 Gramm
15465428 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59187.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1001-26-9 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Used in the preparation of N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Herstellung von N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]Pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-Ethylacetamid verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1001-26-9
Summenformel C7H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD00009863
InChI-Schlüssel ITQFPVUDTFABDH-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl 3-ethoxyacrylate, e-ethyl 3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxy-2-propenoate, ethyl trans-3-ethoxyacrylate, ethyl .beta.-ethoxyacrylate, 3-ethoxyacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-3-ethoxyprop-2-enoate, e-3-ethoxy-acrylic acid ethyl ester, ethyl3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxypropenoate
PubChem CID 5366269
IUPAC-Name Ethyl (E)-3-ethoxyprop-2-enoat
SMILES CCOC=CC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-ethoxyacrylate
Farbe Farblos
Dichte 0.998 g/mL
Siedepunkt 195°C to 196°C
Flammpunkt 76°C (169°F)
Strukturformel CH3CH2OCH=CHCOOCH2CH3
Brechungsindex 1.4465
Menge 10 g
UN-Nummer UN3334
Beilstein 1721612
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit