Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-ethoxypropionate |
| Schmelzpunkt | 49.99°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.95g/mL at 25°C |
| Siedepunkt | 166°C |
| Flammpunkt | 58°C (136.4°F) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | C2H5OCH2CH2CO2C2H5 |
| Brechungsindex | n20/D 1.405 |
| Menge | 1 L |
| Mehr anzeigen |