Learn More
Ethyl-3-fluorbenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044731
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
451-02-5
C9H9FO2
168.167
MFCD00000336
SMMIKBXLEWTSJD-UHFFFAOYSA-N
ethyl m-fluorobenzoate, benzoic acid, 3-fluoro-, ethyl ester, 3-fluorobenzoic acid ethyl ester, 3-fluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-fluoro-, ethyl ester, pubchem3470, 3-fluorobenzoic acid ethyl, acmc-209k0o, ethyl3-fluorobenzoate, 3-fluoro-benzoicaciethylester
67975
Ethyl 3-Fluorbenzoat
CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
451-02-5
C9H9FO2
168.167
MFCD00000336
SMMIKBXLEWTSJD-UHFFFAOYSA-N
ethyl m-fluorobenzoate, benzoic acid, 3-fluoro-, ethyl ester, 3-fluorobenzoic acid ethyl ester, 3-fluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-fluoro-, ethyl ester, pubchem3470, 3-fluorobenzoic acid ethyl, acmc-209k0o, ethyl3-fluorobenzoate, 3-fluoro-benzoicaciethylester
67975
Ethyl 3-Fluorbenzoat
CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-fluorobenzoate
Dichte 1.136
Siedepunkt 208°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.485
Menge 10 g
Beilstein 2045876
Formelmasse 168.17
Reinheit (%) ≥98%