Learn More
Ethyl-3-Hydroxybutyrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427084
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427084 25 g 25 Gramm
11437084 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427084 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21521.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5405-41-4 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5405-41-4
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00004545
InChI-Schlüssel OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 3-hydroxybutyrate, ethyl beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, butyric acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, fema no. 3428, ethyl 3-hydroxybutyrate natural, ethyl dl-3-hydroxybutyrate, ethyl 1-3-hydroxybutyrate, dl-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxybutyrate
PubChem CID 62572
ChEBI CHEBI:87685
IUPAC-Name Ethyl-3-hydroxybutanoat
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-hydroxybutyrate
Dichte 1.013
Siedepunkt 169°C to 171°C
Flammpunkt 64°C (148°F)
Strukturformel CH3CHOHCH2CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.421
Menge 25 g
Beilstein 1446190
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) ≥98%