Learn More
Ethyl-3Hydroxybutyrat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-130158
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5405-41-4
C6H12O3
132.16
MFCD00004545
OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
62572
CHEBI:87685
Ethyl-3-hydroxybutanoat
CCOC(=O)CC(C)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5405-41-4
C6H12O3
132.16
MFCD00004545
OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
62572
CHEBI:87685
Ethyl-3-hydroxybutanoat
CCOC(=O)CC(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-hydroxybutyrate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 170°C
Flammpunkt 64°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4195 to 1.4215
Menge 25 g
Beilstein 03, 309
Fieser 14,162
Relative Dichte 1.01
Synonym ethyl 3-hydroxybutyrate, ethyl beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, butyric acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, fema no. 3428, ethyl 3-hydroxybutyrate natural, ethyl dl-3-hydroxybutyrate, ethyl 1-3-hydroxybutyrate, dl-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxybutyrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig