missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidat, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7027130
20.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
77-83-8
C12H14O3
206.241
MFCD00022338
LQKRYVGRPXFFAV-UHFFFAOYSA-N
ethyl methylphenylglycidate, ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate, strawberry aldehyde, fraeseol, empg, c-16 aldehyde, aldehyde c-16, ethyl methylphenyl glycidate, ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate, ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate
6501
Ethyl 3-Methyl-3-Phenyloxiran-2-Carboxylat
CCOC(=O)C1C(O1)(C)C2=CC=CC=C2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
77-83-8
C12H14O3
206.241
MFCD00022338
LQKRYVGRPXFFAV-UHFFFAOYSA-N
ethyl methylphenylglycidate, ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate, strawberry aldehyde, fraeseol, empg, c-16 aldehyde, aldehyde c-16, ethyl methylphenyl glycidate, ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate, ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate
6501
Ethyl 3-Methyl-3-Phenyloxiran-2-Carboxylat
CCOC(=O)C1C(O1)(C)C2=CC=CC=C2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate
Namenshinweis cis + trans
Dichte 1.044
Siedepunkt 272°C to 275°C
Flammpunkt 134°C (273°F)
Brechungsindex 1.505
Menge 50 g
Beilstein 12299
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'