Learn More
Ethyl(3-methylhexan-2-yl)aminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ethyl(3-methylhexan-2-yl)amine hydrochloride |
| CAS | 1305712-15-5 |
| Summenformel | C9H21N.HCl |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H21N.ClH/c1-5-7-8(3)9(4)10-6-2;/h8-10H,5-7H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCC(C)C(C)NCC |
| IUPAC-Name | N-Ethyl-3-methylhexan-2-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 179.73 |
| Formelmasse | 179.1441 |