Learn More
Ethyl(3-methylhexan-2-yl)aminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30335502
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30335502 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335502 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB43837510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyl(3-methylhexan-2-yl)amine hydrochloride
CAS 1305712-15-5
Summenformel C9H21N.HCl
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H21N.ClH/c1-5-7-8(3)9(4)10-6-2;/h8-10H,5-7H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.CCCC(C)C(C)NCC
IUPAC-Name N-Ethyl-3-methylhexan-2-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 179.73
Formelmasse 179.1441