Learn More
Ethyl-3-methylisoxazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046799
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20328-15-8
C7H9NO3
155.153
MFCD01075736
AEWHICNMVQOWJE-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-methylisoxazole-4-carboxylate, ethyl 3-methyl-isoxazole-4-carboxylate, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-, ethyl ester, acmc-20akze, ethyl 3-methyl-4-isoxazolecarboxylate, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-, ethyl ester, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, ethyl ester, 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
317668
Ethyl 3-Methyl-1,2-Oxazol-4-Carboxylat
CCOC(=O)C1=CON=C1C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20328-15-8
C7H9NO3
155.153
MFCD01075736
AEWHICNMVQOWJE-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-methylisoxazole-4-carboxylate, ethyl 3-methyl-isoxazole-4-carboxylate, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-, ethyl ester, acmc-20akze, ethyl 3-methyl-4-isoxazolecarboxylate, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-, ethyl ester, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, ethyl ester, 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
317668
Ethyl 3-Methyl-1,2-Oxazol-4-Carboxylat
CCOC(=O)C1=CON=C1C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-methylisoxazole-4-carboxylate
Siedepunkt 64°C (0.6 mmHg)
Brechungsindex 1.4595
Menge 1 g
Beilstein 1072756
Formelmasse 155.15
Reinheit (%) 97%