Learn More
Ethyl 3-Nitrobenzylideneacetoacetate, TRC
Artikelnummer. 30382444
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30382444 50 g
30378641 25 g
30382169 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382444 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92605050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39562-16-8
Summenformel C13H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 263.25
Synonym Ethyl 2-(3-Nitrobenzylidene)acetoacetate, Ethyl 2-(3'-Nitrobenzylidene)acetoacetate, Ethyl 2-(m-Nitrobenzylidene)acetoacetate, 2-[(3-Nitrophenyl)methylene]-3-oxo-Butanoic Acid Ethyl Ester
IUPAC-Name ethyl (2E)-2-[(3-nitrophenyl)methylidene]-3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)\C(=C\c1cccc(c1)[N+](=O)[O-])\C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-Nitrobenzylideneacetoacetate
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H13NO5/c1-3-19-13(16)12(9(2)15)8-10-5-4-6-11(7-10)14(17)18/h4-8H,3H2,1-2H3/b12-8+
Formelmasse 263.0794