Learn More
Ethyl 3-thiopheneacetate, 98%, ACROS Organics™
Catalog Number 10236580
Click to view available options
Menge:
10 mL
Verpackung:
Glass bottle
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-thiopheneacetate
Namenshinweis 98%
CAS 37784-63-7
Farbe Colorless to Brown
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 97.0°C to 98.0°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt 103°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C8H10O2S
Brechungsindex 1.5090 to 1.5110
MDL-Nummer MFCD00005472
Menge 10 mL
Beilstein 18, III, 4066
Relative Dichte 1.12
Synonym ethyl thiophene-3-acetate, ethyl 3-thienylacetate, ethyl 3-thiopheneacetate, ethyl 2-thiophen-3-yl acetate, 3-thiopheneacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-thienylacetate #, acmc-1afw1, ethyl 2-3-thienyl acetate, bidd:gt0101, ethyl 2-thiophen-3-ylethanoate
InChI-Schlüssel FZBNQIWPYCUPAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC=C1
IUPAC-Name ethyl 2-(thiophen-3-yl)acetate
Molekulargewicht (g/mol) 170.23
PubChem CID 520865
Formelmasse 170.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Liquid