Learn More
Ethyl-4-(2-Hydroxybutan-2-yl)-2-propyl-1H-imidazol-5-carboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-(2-Hydroxybutan-2-yl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate |
| CAS | 172875-53-5 |
| Summenformel | C13H22N2O3 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Ethyl-4-(1-hydroxyl-1-methylpropyl)-2-propylimidazole-5-carboxylate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H22N2O3/c1-5-8-9-14-10(12(16)18-7-3)11(15-9)13(4,17)6-2/h17H,5-8H2,1-4H3,(H,14,15) |
| SMILES | O=C(C1=C(C(CC)(O)C)N=C(CCC)N1)OCC |
| IUPAC-Name | Ethyl-4-(2-hydroxybutan-2-yl)-2-propyl-1H-imidazol-5-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 254.33 |
| Formelmasse | 254.16 |