Learn More
Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2691436
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
372-31-6
C6H7F3O3
184.11
MFCD00000424
OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl trifluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, ethyl trifluoroacetyl acetate, etfaa, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester
67793
Ethyl-Trifluor4,4,4-3-Oxobutanat
CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
372-31-6
C6H7F3O3
184.11
MFCD00000424
OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl trifluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, ethyl trifluoroacetyl acetate, etfaa, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester
67793
Ethyl-Trifluor4,4,4-3-Oxobutanat
CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 4, 4, 4-trifluoroacetoacetate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -39.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2500g/mL
Siedepunkt 131.0°C (709.0 mmHg)
Flammpunkt 28°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3COCH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.3750 to 1.3780
Menge 25 mL
Beilstein 03, II, 425
Relative Dichte 1.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol and ether
Formelmasse 184.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /