Learn More
Ethyl-4,6,8-trichlorchinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 304.56 |
| Reinheit (%) | 97% |