Learn More
Ethyl-4,6,8-trichlorchinolin-3-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30377131
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30377131 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377131 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE93197350MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate
CAS 31602-08-1
Summenformel C12 H8 Cl3 N O2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H8Cl3NO2/c1-2-18-12(17)8-5-16-11-7(10(8)15)3-6(13)4-9(11)14/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1cnc2c(Cl)cc(Cl)cc2c1Cl
IUPAC-Name Ethyl 4,6,8-Trichlorchinolin-3-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 304.556
Formelmasse 302.962