Learn More
Ethyl 4-(8-chloro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate, TRC
Artikelnummer. 30386589
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386589 10 mg
30384407 2.5 mg
30373034 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386589 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE90277510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133330-56-0
Summenformel C22 H21 Cl N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 380.87
Synonym 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Ethyl 4-(8-chloro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinecarboxylate
IUPAC-Name ethyl 4-(8-chlorobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3C=Cc4cccnc24)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-(8-chloro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H21ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-8,11,14H,2,9-10,12-13H2,1H3
Formelmasse 380.1292