Learn More
Ethyl4-Acetylbutyrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11324795
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13984-57-1
C8H14O3
158.197
MFCD00009213
MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-acetylbutyrate, hexanoic acid, 5-oxo-, ethyl ester, 5-oxohexanoic acid ethyl ester, ethyl 4-acetylbutanoate, ethyl 4-acetyl-butanoate, ethyl 4-acetyl-butyrate, acmc-1c2gr, 5-oxo-hexanoic acid ethyl ester, mgpsidgtlfkdey-uhfffaoysa
84130
Ethyl-5-oxohexanoat
CCOC(=O)CCCC(=O)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13984-57-1
C8H14O3
158.197
MFCD00009213
MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-acetylbutyrate, hexanoic acid, 5-oxo-, ethyl ester, 5-oxohexanoic acid ethyl ester, ethyl 4-acetylbutanoate, ethyl 4-acetyl-butanoate, ethyl 4-acetyl-butyrate, acmc-1c2gr, 5-oxo-hexanoic acid ethyl ester, mgpsidgtlfkdey-uhfffaoysa
84130
Ethyl-5-oxohexanoat
CCOC(=O)CCCC(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-acetylbutyrate
Dichte 0.989
Siedepunkt 65°C (0.76 mmHg)
Flammpunkt 69°C (156°F)
Brechungsindex 1.4275
Menge 25 g
Beilstein 1762625
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 97%