Learn More
Ethyl-4-Brom-3-Ethoxy-2-Butenoat, tech. 90 %, stab. mit Natriumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11377016
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
1116-50-3
C8H13BrO3
237.09
MFCD00051757
FYYMWILFRUUBCX-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate, ethyl 2e-4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl e-4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate
6376123
CCOC(=O)C=C(CBr)OCC
1116-50-3
C8H13BrO3
237.09
MFCD00051757
FYYMWILFRUUBCX-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate, ethyl 2e-4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl e-4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate
6376123
CCOC(=O)C=C(CBr)OCC
Ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl 4-Bromo-3-Ethoxy-2-Butenoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Basen und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate
Namenshinweis stabilized with sodium carbonate
Siedepunkt 88°C to 90°C (1 mmHg)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.496
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2042896
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
IUPAC-Name Ethyl-4-brom-3-ethoxybut-2-enoat
Formelmasse 237.1
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften