missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-4-chlor-7-methoxychinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15425046
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15425046 1 g 1 Gramm
15435046 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15425046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59473.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 77156-85-5
Summenformel C13H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 265.693
MDL-Nummer MFCD02217815
InChI-Schlüssel IXMRUGGFGJIANG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloro-7-methoxy-3-quinolinecarboxylate, 4-chloro-7-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, cbmicro_031264, ethyl 4-chloro-7-methoxyquinoline-3-carboxylate, 4-chloro-7-methoxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-3-ethoxycarbonyl-7-methoxyquinoline, 7-methoxy-4-chloro-3-ethoxycarbonylquinoline, ethyl 4-chloro-7-methoxy-quinoline-3-carboxylate
PubChem CID 728976
IUPAC-Name Ethyl 4-Chlor-7-Methoxychinolin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C=C(C=CC2=C1Cl)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 4-chloro-7-methoxyquinoline-3-carboxylate
Menge 1 g
Formelmasse 265.7
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.