Learn More
Ethyl-4-chlor-8-methoxychinolin-3-carboxylat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Ethyl 4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate is used as medical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-4-chloro-8-methoxychinolin-3-carboxylat wird als medizinisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ethyl-4-chloro-8-methoxychinolin-3-carboxylat wird als medizinisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 265.7 |