Learn More
Ethyl 4-Chloracetoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Ethyl 4-chloroacetoacetate is used as a precursor in the preparation of phosphorous ylides. It finds application in regular film coating, pharmaceutical coating and formulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-4-Chloroacetoacetat wird als Vorstufe bei der Herstellung von Phosphoryliden verwendet. Findet Anwendung in der normalen Folienbeschichtung, pharmazeutischen Beschichtung und Formulierung.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, Reduktionsmitteln und starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
Ethyl-4-Chloroacetoacetat wird als Vorstufe bei der Herstellung von Phosphoryliden verwendet. Findet Anwendung in der normalen Folienbeschichtung, pharmazeutischen Beschichtung und Formulierung.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, Reduktionsmitteln und starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-chloroacetoacetate |
Schmelzpunkt | -8°C |
Dichte | 1.212 |
Siedepunkt | 220°C |
Flammpunkt | 92°C (198°F) |
Brechungsindex | 1.452 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 1761275 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water and most organic solvents. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.