Learn More
Ethyl4-Cyano-1H-Pyrazol-5-Carboxylat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497407
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15497407 1 g 1 Gramm
15407417 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34460.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 318497-88-0
Summenformel C7H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 165.152
MDL-Nummer MFCD00664125
InChI-Schlüssel COJOZBXPRZQJLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-cyano-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-cyano-, ethyl ester, ethylcyanopyrazolecarboxylate, 4-cyano-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 1479416
IUPAC-Name Ethyl-4-cyano-1H-pyrazol-5-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=NN1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-cyano-1H-pyrazole-5-carboxylate
Schmelzpunkt 226°C to 228°C
Farbe Orange bis Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 165.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver