missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 4-Hydroxy-3-Nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7044444
22.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19013-10-6
C9H9NO5
211.173
MFCD00016999
FBHJNBWUGONVNS-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-, ethyl ester, 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, acmc-20akyj, ethyl4-hydroxy-3-nitrobenzoate, ethyl 3-nitro-4-hydroxybenzoate, ethyl 4-hydroxy-3-nitro benzoate, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, 4-hydroxy-3-nitro-benzoic acid ethyl ester
87895
Ethyl4-hydroxy-3-nitrobenzoat
CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19013-10-6
C9H9NO5
211.173
MFCD00016999
FBHJNBWUGONVNS-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-, ethyl ester, 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, acmc-20akyj, ethyl4-hydroxy-3-nitrobenzoate, ethyl 3-nitro-4-hydroxybenzoate, ethyl 4-hydroxy-3-nitro benzoate, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, 4-hydroxy-3-nitro-benzoic acid ethyl ester
87895
Ethyl4-hydroxy-3-nitrobenzoat
CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 69°C to 71°C
Menge 5 g
Beilstein 2121319
Formelmasse 211.18
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'