Learn More
Ethyl-4-(Hydroxymethyl)piperidin-1-carboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-(Hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 118156-56-2 |
| Summenformel | C9H17NO3 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H17NO3/c1-2-13-9(12)10-5-3-8(7-11)4-6-10/h8,11H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC(CO)CC1 |
| IUPAC-Name | Ethyl-4-(hydroxymethyl)piperidin-1-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 187.24 |
| Formelmasse | 187.1208 |