missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Ethyl-4-(maleimidomethyl)-2-(2-pyridyl)-thiazol-5-carboxylat, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H58854.06

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00500kg

Menge 5g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15464596

  • 1200.00 € / 5 Gramm

Verfügbar ab
10-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1858256-22-0
343.357
LSOCKOVBJWMGKX-UHFFFAOYSA-N
98000538
CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CC=CC=N2)CN3C(=O)C=CC3=O
C16H13N3O4S
MFCD22988977
ethyl 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl methyl-2-pyridin-2-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-maleimidomethyl-2-2-pyridyl thiazole-5-carboxylate
Ethyl 4-[(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)Methyl]-2-Pyridin-2-yl-1,3-Thiazol-5-Carboxylat

Spezifikation

Ethyl 4-(maleimidomethyl)-2-(2-pyridyl)thiazole-5-carboxylate
1858256-22-0
MFCD22988977
LSOCKOVBJWMGKX-UHFFFAOYSA-N
Ethyl 4-[(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)Methyl]-2-Pyridin-2-yl-1,3-Thiazol-5-Carboxylat
98000538
97%
5g
C16H13N3O4S
ethyl 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl methyl-2-pyridin-2-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-maleimidomethyl-2-2-pyridyl thiazole-5-carboxylate
CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CC=CC=N2)CN3C(=O)C=CC3=O
343.357
343.36
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation