Learn More
Ethyl-4-Methyl-4-Pentenoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10088309 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10088309 1 g Glasflasche 1 Gramm
10515470 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10088309 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427370010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4911-54-0 | C8H14O2 | 142.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4911-54-0
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.2
MDL-Nummer MFCD00075160
InChI-Schlüssel RRTBSPBUHUUTHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-methyl-4-pentenoate, 4-methyl-pent-4-enoic acid ethyl ester, 4-pentenoic acid,4-methyl-, ethyl ester, acmc-20akyd
PubChem CID 3416433
IUPAC-Name Ethyl-4-methyl-4-pentenoat
SMILES CCOC(=O)CCC(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-methyl-4-pentenoate
Dichte 0.8910g/mL
Siedepunkt 85.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 47°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2=C(CH3)CH2CH2C(O)OCH2CH3
Menge 1 g
Relative Dichte 0.891
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-methyl-4-pentenoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.