Learn More
Ethyl 4-[[(methylphenylamino)methylene]amino]benzoate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-(((methylphenylamino)methylene)amino)benzoate |
| CAS | 57834-33-0 |
| Summenformel | C17H18N2O2 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H18N2O2/c1-3-21-17(20)14-9-11-15(12-10-14)18-13-19(2)16-7-5-4-6-8-16/h4-13H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(cc1)N=CN(C)c2ccccc2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 282.34 |
| Formelmasse | 282.1368 |