Learn More
Ethyl-5-Brom-1,2,3-Thiadiazol-4-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329989
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329989 250 mg 250 Milligramm
11339989 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329989 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25764.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ethyl 5-bromo-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate is used in the preparation of fused 1,3,6- thiadiazepines such as di[1,2,3]triazolo[1,5-a:5',1'-d][3,1,5]benzothiadiazepines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl 5-Brom-1,2,3-Thiadiazol-4-Carboxylat wird bei der Herstellung von fusionierten 1,3,6-Thiadiazepinen wie Di[1,2,3]Triazolo[1,5-a:5′,1′-d][3,1,5]Benzothiadiazepinen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6439-91-4
Summenformel C5H5BrN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 237.071
MDL-Nummer MFCD02324685
InChI-Schlüssel MBEUYMRLYKXBGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-bromo-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 5-bromo-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209wgk, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylicacid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromo-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl
PubChem CID 11020903
IUPAC-Name Ethyl-Bromthiadiazol5-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SN=N1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-bromo-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Miscible with dimethyl formamide.
Formelmasse 237.07
Reinheit (%) 98%