Learn More
Ethyl-5-Brom-1,2,3-Thiadiazol-4-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl 5-bromo-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate is used in the preparation of fused 1,3,6- thiadiazepines such as di[1,2,3]triazolo[1,5-a:5',1'-d][3,1,5]benzothiadiazepines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl 5-Brom-1,2,3-Thiadiazol-4-Carboxylat wird bei der Herstellung von fusionierten 1,3,6-Thiadiazepinen wie Di[1,2,3]Triazolo[1,5-a:5′,1′-d][3,1,5]Benzothiadiazepinen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 5-bromo-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate |
| Schmelzpunkt | 76°C to 78°C |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with dimethyl formamide. |
| Formelmasse | 237.07 |
| Reinheit (%) | 98% |