Learn More
5-Bromnicotinsäureethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465686
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11465686 5 g 5 Gramm
11455686 1 g 1 Gramm
11475686 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20788.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 20986-40-7 | C8H8BrNO2 | 230.061 g/mol
Ethyl 5-bromonicotinate is used as a key starting material for the preparation of 5-bromonicotinic acid hydrazide via reaction with a hydrazine hydrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl5-bromnikotinat wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von 5-Bromnikotinsäurehydrazid über eine Reaktion mit einem Hydrazinhydrat verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20986-40-7
Summenformel C8H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 230.061
MDL-Nummer MFCD00040366
InChI-Schlüssel PCPIANOJERKFJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-bromonicotinate, 5-bromonicotinic acid ethyl ester, ethyl 5-bromo-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl5-bromonicotinate, 5-bromo nicotinic acid ethyl ester, 5-bromo-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 3-bromo-5-pyridinecarboxylate, 3-bromo-5-pyridine-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 140785
IUPAC-Name Ethyl 5-Brompyridin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CN=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-bromonicotinate
Schmelzpunkt 39°C to 42°C
Siedepunkt 86°C to 92°C (0.5 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 131473
Formelmasse 230.07
Reinheit (%) 98%