Learn More
Ethyl5-(chloromethyl)-3-Isoxazolecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 5-(chloromethyl)-3-isoxazolecarboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 189.6 |
Reinheit (%) | 97% |