Learn More
Ethyl5-(chlorsulfonyl)-3-furoat, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3629716
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
256373-91-8
C7H7ClO5S
238.638
MFCD11109333
LEKOVVUPHAKDKN-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-chlorosulfonyl furan-3-carboxylate, ethyl 5-chlorosulfonyl-3-furoate, 3-furancarboxylic acid,5-chlorosulfonyl-, ethyl ester, 5-chlorosulfonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-chlorosulfonyl furan-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-furancarboxylic acid, 5-chlorosulfonyl-, ethyl ester
10130959
Ethyl 5-Chlorsulfonylfuran-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1=COC(=C1)S(=O)(=O)Cl
256373-91-8
C7H7ClO5S
238.638
MFCD11109333
LEKOVVUPHAKDKN-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-chlorosulfonyl furan-3-carboxylate, ethyl 5-chlorosulfonyl-3-furoate, 3-furancarboxylic acid,5-chlorosulfonyl-, ethyl ester, 5-chlorosulfonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-chlorosulfonyl furan-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-furancarboxylic acid, 5-chlorosulfonyl-, ethyl ester
10130959
Ethyl 5-Chlorsulfonylfuran-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1=COC(=C1)S(=O)(=O)Cl
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-(chlorosulfonyl)-3-furoate
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 238.65
Reinheit (%) 95%