Learn More
Ethyl-5-Fluorindol-2-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046341
44.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
348-36-7
C11H10FNO2
207.20
MFCD00152076
VIKOQTQMWBKMNA-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate, 5-fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-carbethoxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro-, ethyl ester, 5-fluoro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-fluoro-indole-2-carboxylate, pubchem7276, maybridge1_006190, acmc-1aex1, ksc573a9h
2727899
Ethyl5-fluoro-1H-indol-2-carboxylat
CCOC(=O)C1=CC2=CC(F)=CC=C2N1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
348-36-7
C11H10FNO2
207.20
MFCD00152076
VIKOQTQMWBKMNA-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate, 5-fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-carbethoxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro-, ethyl ester, 5-fluoro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-fluoro-indole-2-carboxylate, pubchem7276, maybridge1_006190, acmc-1aex1, ksc573a9h
2727899
Ethyl5-fluoro-1H-indol-2-carboxylat
CCOC(=O)C1=CC2=CC(F)=CC=C2N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 147°C to 152°C
Menge 1 g
Beilstein 170254
Formelmasse 207.21
Reinheit (%) 98%