Learn More
Ethyl-5-(hydroxymethyl)-isoxazol-3-carboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10374963
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
123770-62-7
C7H9NO4
171.152
MFCD08273501
ZWVVVEYXDQMHGQ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-hydroxymethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-hydroxymethyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 5-hydroxymethylisoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-hydroxymethyl-, ethyl ester, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-hydroxymethyl-, ethyl ester, acmc-1c7ap, ethyl 5-hydroxymethylisoxazole-3-carboxylate, ethyl 5 hydroxymethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-hydroxymethyl-isoxazole-3-carboxylate
8027233
Ethyl 5-(Hydroxymethyl)-1,2-Oxazol-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1=NOC(=C1)CO
123770-62-7
C7H9NO4
171.152
MFCD08273501
ZWVVVEYXDQMHGQ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-hydroxymethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-hydroxymethyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 5-hydroxymethylisoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-hydroxymethyl-, ethyl ester, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-hydroxymethyl-, ethyl ester, acmc-1c7ap, ethyl 5-hydroxymethylisoxazole-3-carboxylate, ethyl 5 hydroxymethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-hydroxymethyl-isoxazole-3-carboxylate
8027233
Ethyl 5-(Hydroxymethyl)-1,2-Oxazol-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1=NOC(=C1)CO
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-(hydroxymethyl)isoxazole-3-carboxylate
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 171.15
Reinheit (%) 90%