Learn More
Ethyl-5-(hydroxymethyl)-isoxazol-3-carboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 5-(hydroxymethyl)isoxazole-3-carboxylate |
CAS Min. % | 90.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 171.15 |
Reinheit (%) | 90% |