Learn More
Ethyl5-Nitroindol-2-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10558142 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10558142 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10423465 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10558142 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424660025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16732-57-3 | C11H10N2O4 | 234.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16732-57-3
Summenformel C11H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 234.21
MDL-Nummer MFCD00216477
InChI-Schlüssel DVFJMQCNICEPAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-nitroindole-2-carboxylate, ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate, 5-nitroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-5-nitro-1h-indole-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-nitro-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-5-nitroindole, 2-ethoxycarbonyl-5-nitro-1h-indole, labotest-bb lt00441291, pubchem3016, acmc-209dw7
PubChem CID 280312
IUPAC-Name Ethyl-Nitro5-1H-Indol-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC(=CC=C2N1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-nitroindole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 220°C to 225°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Formelmasse 234.21
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver