Learn More
Ethyl-6-(Chlormethyl)pyridin-2-carboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 6-(chloromethyl)pyridine-2-carboxylate |
| CAS | 49668-99-7 |
| Summenformel | C9 H10 Cl N O2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 6-(Chloromethyl)pyridine-2-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10ClNO2/c1-2-13-9(12)8-5-3-4-7(6-10)11-8/h3-5H,2,6H2,1H3 |
| SMILES | O=C(OCC)C=1N=C(C=CC1)CCl |
| IUPAC-Name | Ethyl-6-(chlormethyl)pyridin-2-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 199.6342 |
| Formelmasse | 199.04 |