missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Ethyl-7-azaindol-4-carboxylat, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H34250.MD

Weitere Details : CAS : 1261588-72-0 Netto-Gewicht : 0.00025kg

Menge 250mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15467187

  • 97.04 € / 250 Milligramm

Verfügbar ab
20-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1261588-72-0
190.202
CKCBQXQNAUHBDX-UHFFFAOYSA-N
56773892
CCOC(=O)C1=C2C=CNC2=NC=C1
C10H10N2O2
MFCD15071133
ethyl 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-4-carboxylate, c9e, ethylpyrrolobpyridinecarboxylate, ethyl 7-azaindole-4-carboxylate, ethyl1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-4-carboxylate, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-4-carboxylic acid, ethyl ester
Ethyl 1H-Pyrrolo[2,3-b]Pyridin-4-Carboxylat

Spezifikation

Ethyl 7-azaindole-4-carboxylate
250mg
C10H10N2O2
ethyl 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-4-carboxylate, c9e, ethylpyrrolobpyridinecarboxylate, ethyl 7-azaindole-4-carboxylate, ethyl1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-4-carboxylate, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-4-carboxylic acid, ethyl ester
CCOC(=O)C1=C2C=CNC2=NC=C1
190.202
190.2
127°C to 129°C
1261588-72-0
MFCD15071133
CKCBQXQNAUHBDX-UHFFFAOYSA-N
Ethyl 1H-Pyrrolo[2,3-b]Pyridin-4-Carboxylat
56773892
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation