Learn More
Ethylacetat, ≥ 99.5 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
4 l
6 x 500 ml
20 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylacetat |
Schmelzpunkt | -84 °C |
Dichte | 0.902 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 77.5 °C |
Menge | 500 ml |
Explosionsgrenze | 2.2 bis 11.5 % (38 °F) |
Flammpunkt | −3 °C (26.6 °F) |
Zündpunkt | 801 °F |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3COOC2H5 |