Learn More
Ethylacetat, 99.9 %, für die Elektronik, rückstandsfrei, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10001821
Click to view available options
Menge:
1 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl acetate
Schmelzpunkt -83.5°C
Namenshinweis Residue Free
CAS 141-78-6
Dichte 0.9020g/mL
Siedepunkt 75.0°C to 78.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt −4°C
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3710 to 1.3740
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Relative Dichte 0.902
Summenformel C4H8O2
Strukturformel CH3CO2C2H5
MDL-Nummer MFCD00009171
Viskosität 0.45 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 125
Wasser 0.05% max. (Coulometric)
Merck Index 15, 3811
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
IUPAC-Name Ethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 99.9%
Güte Elektronisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.