Learn More
Ethylacetat, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10382681 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10382681 2.5 l Glas 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10382681 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 8038.2500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz in Histologieanwendungen.
Gütegrad von Chemikalien für Laboranwendungen, organische Synthese, Routineuntersuchungen, die normalerweise durch physikalische Kriterien und häufig durch Assay (durch GC) kontrolliert werden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylacetat
Schmelzpunkt -83.57 °C
CAS 141-78-6
Farbe Farblos
Aussehen Test bestanden
Dichte 0.9 g/cm3 bei 20 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 2.1 - 11.5 Vol.-%
Flammpunkt −1 °C
Zündpunkt 460 °C
Geruch Fruchtähnlich
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Hergestellt in einer US FDA/ISO 9000-Einrichtung, cGMP, IPEC-Mitglied
Rückstand nach Verdampfung Max. 0.003 %
Summenformel C4H8O2
Viskosität 0.44 mPas bei 20 °C
Wasser Max. 0.1 %
Synonym Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester
Siedepunkt 76 –78 °C
Löslichkeitsinformationen 79g/L in water
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
IUPAC-Name Ethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Reinheit (%) Min. 99 %
Güte BÄCKER
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.