Learn More
Ethylacetat, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10232311 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10232311 1 l 1 Liter
10313961 2.5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10232311 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 9260.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bietet überragende Leistung bei minimalem Risiko von Kontaminationen, die die Genauigkeit und Produktivität beeinträchtigen können. Ethylacetat, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T.Baker™ ist ein ultrareines Lösungsmittel für die Analyse organischer Rückstände, das die Empfindlichkeit und Detektionsleistung eines Geräts maximiert.
BAKER ULTRA RESI-ANALYZED Lösungsmittel wurden für Verfahren zur Extraktion/Konzentration organischer Rückstände entwickelt. Diese Lösungsmittel sind vollständig charakterisiert und werden durch ECD-, FID- oder andere methodenspezifische Detektoren chargenkontrolliert, um ein Höchstmaß an Reinheit und Chargenkonsistenz zu gewährleisten.
  • Einzigartige Stabilisatorsysteme bieten eine unübertroffene Produktstabilität und störungsfreie Ergebnisse, wenn Chemikalien erforderlich sind
  • Optimierte Destillation zur Entfernung reaktiver Verunreinigungen, Herstellung höherer Assays und enger Lösungsmittelfronten
  • Die Leistung wurde auf Reinheitsgrade getestet, die unter den unteren Grenzwerten für die Quantifizierung (LLQ) für die Spurenanalytendetektion liegen
  • Die Leistung wird für die auf dem Etikett angegebene Ablauffrist garantiert
  • Geeignet für anspruchsvolle EPA-Protokolle zur Probenreinigung
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylacetat
Schmelzpunkt -83.57 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.9 g/cm3
Menge 1 l
Explosionsgrenze 2.1 - 11.5 Vol.-%
Flammpunkt −4 °C
Zündpunkt 460 °C
Geruch Fruchtähnlich
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Für die Analyse organischer Rückstände
Rückstand nach Verdampfung Max. 1 ppm
Hinweise zum Prozentgehalt Durch GC korrigiert für Wasser
Titrierbare Säure Max. 0.8 μeq/g
Strukturformel CH3COOC2H5
Viskosität 0.44 mPas bei 20 °C
Wasser Max. 0.05 %
Siedepunkt 76 bis 78 °C
Löslichkeitsinformationen 79g/L in water
Formelmasse 88.11 mol
Reinheit (%) Min. 99.6 %
Güte BÄCKER ULTRA RESI-ANALYZED
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.